Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoFast 96 PCR-Aufreinigungskit
Artikelnummer. 10405703
Change view
Click to view available options
:
Menge: 384 Aufreinigungen
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
10405703 Menge: 384 Aufreinigungen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10405703 Lieferant Macherey-Nagel™ Lieferanten-Nr. 743500.4
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Kostengünstiges und zeitsparendes 96 Well-Ultrafiltrations-Kit für die PCR-Aufreinigung.
Die NucleoFast Technologie nutzt das effektive Entfernen von Kontaminanten mittels Ultrafiltration, wodurch Bindungs- oder Elutionsschritte entfallen. NucleoFast ist als praktisches Kit einschließlich NucleoFast 96 PCR-Platten, erforderlichen Puffern und Verbrauchsmaterialien erhältlich.
Während des NucleoFast 96 PCR-Verfahrens wird die PCR-Probe auf die Ultrafiltrationsmembran aufgebracht. Unter Vakuum oder Zentrifugation werden Kontaminanten zu Abfall gefiltert. PCR-Reaktionsprodukte lassen sich nach Zugabe von Wasser oder Puffer und einer kurzen Inkubation aus der Membran gewinnen. Mischen zur Gewinnung der PCR-Reaktionsprodukte ist optional. Das Protokoll lässt sich entweder manuell in einer Vakuumkammer, einer Mikrotiterplattenzentrifuge oder automatisch an gängigen Laborarbeitsplätzen durchführen. NucleoFast lässt sich einfach an Roboterplattformen anpassen, da weder Zentrifugation noch Wiederanbringen der Vakuumkammer während des Laufs erforderlich sind. Einsatzbereite Protokolle sind verfügbar – weitere Informationen erhalten Sie bei unserem technischen Support-Team. Lieferumfang des Kits: NucleoFast PCR-Platten, Sammelplatten (U-Boden) mit selbstklebender Deckeldichtung, Puffer.
  • Ultrafiltrationstechnologie
  • Ausbeute: 40 bis 95%
  • Probenmaterial: 20 bis 300 μl
  • Ausbeutevolumen: 25 bis 100 μl
  • Verarbeitung: manuell oder automatisiert, Vakuum oder Zentrifugation
  • Vorbereitungszeit: 20 Min/Platte (PCR-Reaktionen von 25 μl)
  • Format: 96-Well-Platten
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 18 bis 25 °C
Format 96-Well-Platte
Menge 384 Aufreinigungen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Real-Time PCR (qPCR)