Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ SiOH HPLC-Säulen
Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
50 mm
250 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Säulenchemie | Hochreines Silika |
| Säulenformat | Analysesäule |
| Quervernetzt | Hochreines Silika |
| Durchmesser (metrisch) | 4,6 mm |
| Zur Verwendung mit | Für die analytische und präparative Trennung von polaren und midpolaren Verbindungen |
| Funktionalität/ Interaktionstyp | Polar und mittelpolar |
| Länge (metrisch) | 250 mm |
| Max. Druck | 8700 psi (600 bar) |
| Metallverunreinigung | <10 ppm |
| Kompatibilität der mobilen Phase | n-Heptan |
| Mehr anzeigen |