Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ Phenyl/Hexyl Reversed Phase HPLC Column, 1.8 μm, 2 mm x 100 mm
Artikelnummer. 15193902 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
100 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15193902
Marke: Macherey-Nagel™ 760566.20
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Column Format: Analytical Column; Carbon Load: 10%; Pore Size: 110 Å; Column Phase: Reversed Phase
Spezifikation
Säulenformat Analysesäule
Quervernetzt Phenyl-hexyl
Durchmesser (metrisch) 2 mm
Zur Verwendung mit Für LC/MS und HPLC
Funktionalität/ Interaktionstyp p-p, Hydrophobic interactions
Länge (metrisch) 100 mm
Max. Druck 900 bar (13050 psi)
Partikelform Kugelförmig
Partikelgröße 1,8 μm
pH 1 bis 10
Porengröße 110 Å
Menge Je 1
Lösungsmittel Acetonitril/Wasser
Oberfläche 340 m²/g
Temperatur 60 °C
USP-Typ L11
Stationäre Phase Phenyl/Hexyl
Verpackungsmaterial Silika
Kohlenstoffbeladung 10%
Säulentyp Umkehrphase
Endverkappt/mit Endgruppen Ja
Phase Umkehrphase
Material Stainless Steel
Typ EC-Säule
Verfahren HPLC, LC/MS