Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ NH2-RP EC-Vorsäulen für die HPLC
Marke: Macherey-Nagel™ 761953.30
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
2,5% | |
4 mm | |
EC Vorsäule | |
NUCLEODUR™ NH2-RP | |
Acetonitril/Wasser | |
Aminopropyl | |
Polare Verbindungen unter RP-Bedingungen und Kohlenwasserstoffe unter NP-Bedingungen | |
Kugelförmig | |
Gehäuse L8 |
5 μm | |
100Å | |
3 mm | |
Acetonitril/Wasser | |
Silika | |
Vorsäulen | |
HPLC | |
Nein |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ NH2-RP EC-Vorsäulen für die HPLC > Innendurchmesser:3mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur