Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ HILIC CC-Vorsäulen für die HPLC
Artikelnummer. 12625999 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
3 mm
Partikelgröße:
3 μm
5 μm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12625999
Marke: Macherey-Nagel™ 761590.30
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Kohlenstoffbeladung 7%
pH 2 bis 8,5
Partikelgröße 5 μm
Länge (metrisch) 8 mm
Porengröße 110 Å
Typ CC-Vorsäule
Innendurchmesser (metrisch) 3 mm
Stationäre Phase NUCLEODUR™ HILIC
Kompatibilität der mobilen Phase Acetonitril/Wasser
Lösungsmittel Acetonitril/Wasser
Verpackungsmaterial Silika
Quervernetzt Ammonium/Sulfonsäure
Säulenformat Vorsäulen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Analytische und präparative Anwendungen sowie LC/MS
Verfahren HPLC
Partikelform Kugelförmig