Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ HILIC CC-Vorsäulen für die HPLC
Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
3 mm
Partikelgröße:
3 μm
5 μm
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Kohlenstoffbeladung | 7% |
| pH | 2 bis 8,5 |
| Partikelgröße | 3 μm |
| Länge (metrisch) | 8 mm |
| Porengröße | 110 Å |
| Typ | CC-Vorsäule |
| Innendurchmesser (metrisch) | 3 mm |
| Stationäre Phase | NUCLEODUR™ HILIC |
| Kompatibilität der mobilen Phase | Acetonitril/Wasser |
| Lösungsmittel | Acetonitril/Wasser |
| Mehr anzeigen |