Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ C8 Gravity HPLC-Säule
Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
75 mm
150 mm
Durchmesser (metrisch):
2 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Säulenformat | Analysesäule |
| Quervernetzt | Monomeres Octyl |
| Durchmesser (metrisch) | 2 mm |
| Zur Verwendung mit | Für LC/MS und HPLC |
| Hydrophobizität | Nein |
| Länge (metrisch) | 150 mm |
| Max. Druck | 900 bar (13050 psi) |
| Partikelform | Kugelförmig |
| Partikelgröße | 1,8 μm |
| pH | 1 bis 11 |
| Mehr anzeigen |