Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ C18 Pyramid HPLC-Säulen
Artikelnummer. 12718732 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
75 mm
100 mm
Durchmesser (metrisch):
4,6 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12718732
Marke: Macherey-Nagel™ 760264.46
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstofflast: 14 %; Porengröße: 110 Å; Säulenphase: Umkehrphase
Spezifikation
Säulenchemie Octadecyl
Säulenformat Analysesäule
Quervernetzt Octadecyl
Durchmesser (metrisch) 4,6 mm
Flussrate 1 ml/min
Zur Verwendung mit Für die analytische und präparative Trennung von polaren und midpolaren Verbindungen
Länge (metrisch) 100 mm
Max. Druck 8700 psi (600 bar)
Kompatibilität der mobilen Phase Acetonitril/Wasser
Partikelform Kugelförmig
Partikelgröße 3 μm
pH 1 bis 9
Porengröße 110 Å
Porenvolumen 0,9 ml/g
Menge Je 1
Lösungsmittel Acetonitril/Wasser
Oberfläche 340 m²/g
Temperatur 60 °C
USP-Typ Gehäuse L1
Stationäre Phase C18 Pyramide
Verpackungsmaterial Silika
Kohlenstoffbeladung 14%
Säulentyp Umkehrphase
Endverkappt/mit Endgruppen Ja
Phase Umkehrphase
Material Edelstahl
Typ EC-Säule
Verfahren Analytische HPLC