Spezifikation
| Partikelgröße | 3 μm |
| Länge (metrisch) | 8 mm |
| Porengröße | 110 Å |
| Typ | CC-Vorsäule |
| Innendurchmesser (metrisch) | 3 mm |
| Stationäre Phase | NUCLEODUR™ C18 PAH |
| Kompatibilität der mobilen Phase | Acetonitril/Wasser |
| Lösungsmittel | Acetonitril/Wasser |
| Verpackungsmaterial | Silika |
| Quervernetzt | Octadecyl |
| Mehr anzeigen |