Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ C18 PAH EC-Säulen für die HPLC
Säulenformat: Analysesäule; Porengröße: 110 Å; Säulenphase: Umkehrphase
745.00 CHF
Spezifikation
Säulenchemie | Octadecyl |
---|---|
Säulenformat | Analytische Trennsäule |
Quervernetzt | Octadecyl |
Zur Verwendung mit | Für die schnelle Trennung von 16 PAHs |
Max. Druck | 600 bar (8700 psi) |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12645989
|
Macherey-Nagel™
760784.40 |
4 mm | 125 mm |
745.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12625989
|
Macherey-Nagel™
760783.40 |
4 mm | 100 mm |
745.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12615989
|
Macherey-Nagel™
760783.30 |
3 mm | 100 mm |
745.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12635989
|
Macherey-Nagel™
760784.30 |
3 mm | 125 mm |
745.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Spezifikation
Octadecyl | |
Octadecyl | |
600 bar (8700 psi) | |
Sphärisch | |
2 bis 8 | |
Je 1 | |
340 m²/g | |
Gehäuse L1 | |
Silika | |
Ja | |
HPLC-EC-Säule |
Analytische Trennsäule | |
Für die schnelle Trennung von 16 PAHs | |
Acetonitril/Wasser | |
3 μm | |
110 Å | |
Acetonitril/Wasser | |
60 °C | |
Gehäuse C18 | |
PAH-Analyse | |
Umkehrphase |