Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ C18 HTec EC-Säule für die analytische HPLC
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstofflast: 18 %; Porengröße: 110 Å; Säulenphase: Umkehrphase
Marke:  Macherey-Nagel™ 760314.20
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12708752
Menge Preis
1 643.00 CHF / 1 Stück
5 592.78 CHF / 1 Stück
Voraussichtliches Versanddatum: 27-07-2021
Spezifikation
Reversed Phase
Silica
Reversed Phase
HPLC-Analysesäule
Analytical Column
2 mm
125 mm
Acetonitrile/water
1 to 11
1 Ea.
340 m²/g
L1
Yes
18%
HPLC
Silica
Monomeric octadecyl
HPLC
8700 psi (600 bar)
5 μm
110 Å
Acetonitrile/water
60°C
C18 HT