Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ 100-5 NH2-RP EC-Standardsäule
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstofflast: 2,50%; Porengröße: 110 Å; Säulenphase: Umkehrphase, Normalphase, Ionenaustausch, HILIC
343.00 CHF - 505.00 CHF
Spezifikation
Säulenformat | Analytische Trennsäule |
---|---|
Partikelgröße | 5 μm |
pH | 2 bis 8 |
Porengröße | 110 Å |
USP-Typ | Gehäuse L8 |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12635979
|
Macherey-Nagel™
760732.20 |
2 mm | 250 mm |
505.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10248593
|
Macherey-Nagel™
760730.30 |
3 mm | 125 mm |
343.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12645979
|
Macherey-Nagel™
760732.30 |
3 mm | 250 mm |
418.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12625979
|
Macherey-Nagel™
760730.20 |
2 mm | 125 mm |
403.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Spezifikation
Analytische Trennsäule | |
2 bis 8 | |
Gehäuse L8 | |
Silika | |
Mixed-Mode | |
Umkehrphase, Normalphase, Ionenaustausch, HILIC |
5 μm | |
110 Å | |
Amino (NH2) | |
2,50% | |
Nein | |
EC-Standardsäule |