Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ 100-5 EC-Säule für die analytische HPLC
Säulenformat: Analysesäule; Porengröße: 110 Å; Säulenphase: Normalphase
265.00 CHF
Spezifikation
Säulenchemie | Silika |
---|---|
Säulenformat | Analytische Trennsäule |
Zur Verwendung mit | HPLC |
Max. Druck | 600 bar (8700 psi) |
Metallverunreinigung | <10 ppm |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12728712
|
Macherey-Nagel™
760023.46 |
4,6 mm | 50 mm |
265.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Spezifikation
Silika | |
HPLC | |
<10 ppm | |
5 μm | |
110 Å | |
n-Heptan | |
Gehäuse L3 | |
Silika | |
Normalphase |
Analytische Trennsäule | |
600 bar (8700 psi) | |
n-Heptan | |
2 bis 8 | |
Je 1 | |
340 m²/g | |
Silika | |
Normalphase | |
HPLC-Analysesäule |