Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ 100-3 CN-RP HPLC-Säulen
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstofflast: 7 %; Porengröße: 110 Å; Säulenphase: Normal- und Umkehrphase
Marke:  Macherey-Nagel™ 760157.20
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12707810
Menge Preis
1 542.00 CHF / 1 Stück
6 500.37 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab
23-07-2021
Spezifikation
Mixed Mode
Silica
Edelstahl
Analytical HPLC
Cyano (nitrile)
Cyano (nitrile)
1 mL/min
Hydrophobic
125 mm
Acetonitrile/water
3 μm
110 Å
1 Ea.
340 m²/g
L10
Yes
7%
Normal and Reversed Phase
HPLC-EC-Säule
Analytical Column
2 mm
For Tricyclic Antidepressants, Steroids, Organic Acids Application
Yes
8700 psi (600 bar)
Spherical
1 to 8
0.9 mL/g
Acetonitrile/water
60°C
Cyano (CN)