Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ 100-3 C8 ec HPLC-Säulen
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstofflast: 10,50%; Porengröße: 100 Å; Säulenphase: Umkehrphase
Marke: Macherey-Nagel™ 760064.46
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Octyl | |
Octyl | |
1 ml/min | |
Hydrophob | |
75 mm | |
Acetonitril/Wasser | |
3 μm | |
110 Å | |
Je 1 | |
340 m²/g | |
Gehäuse L7 | |
Silika | |
Umkehrphase | |
Umkehrphase | |
EC-Säule |
Analysesäule | |
4,6 mm | |
Für HPLC-, CG-, TLC- und SPE-Anwendungen | |
Ja | |
8700 psi (600 bar) | |
Kugelförmig | |
1 bis 9 | |
0,9 ml/g | |
Acetonitril/Wasser | |
60 °C | |
Gehäuse C8 | |
10,50% | |
Ja | |
Edelstahl | |
Analytische HPLC |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ 100-3 C8 ec HPLC-Säulen > ID:4,6mm, Länge:75mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur