Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoBond™ Xtra Maxi-Kits
Artikelnummer. 12792603
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
10
50
100
Packungsgröße:
0.10 Kilogramm
100 Ansätze
50 Ansätze
Artikelnummer. 12792603
Marke: Macherey-Nagel™ 740414.10
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Aufreinigung von DNA des Transfektions-Gütegrads mit hoher Ausbeute. Der NucleoBond™ Xtra Maxi-Kit ist die neue Generation von Anionenaustauschern. Das optimierte Design resultiert in einer hohen Ausbeute und ultraschneller Verarbeitung.
Eigenschaften
  • Optimierte Säulenkonstruktion—zwischen Filtern gepacktes Silikonharz, in nur 75 Minuten vorbereitet
  • Säulenfilter enthalten—hohe Filterflussraten, Lysatklärung und Beladen der Säule erfolgen parallel
  • Verbessertes Silikamaterial—Typische Ausbeute von 1,000 μg, über einen breiten pH-Wertebereich verwendbar
  • Bewährte Anionenaustausch-Technologie —Für Transfektionen geeignete Plasmid-DNA
  • Kits enthalten: NucleoBond™ Xtra Maxi Säulen und Filter, RNase A, Puffer (RES, LYS, NEU, EQU, WASH, ELU) und Kunststoff-Unterlegscheiben
Anwendungen
  • High-Copy-Plasmide von E. coli
  • Plasmide mit niedriger Kopienzahl aus E. coli (höhere Puffervolumina erforderlich)
Spezifikation
Puffer Ja
Format Maxi-Schwerkraftfluss-Säule
Isolation Technology Anionenaustausch-Chromatographie
Anzahl Reaktionen 10
Reinheit A260/A280:1,80–1,95
RNase Ja
Probenvolumen <600 ml (High Copy), <1200 ml (Low Copy)
Größe <300 kbp
Prüfzeit 75 Minuten/Präparate
Ertrag 1000 μ g
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 2-propanol/sodium hydroxide solution (diluted < 2 %),dodecylsulfate, sodium salt/ethanol (diluted <