Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoBond™ Xtra Maxi EF, Maxi-Kit für endotoxinfreie Plasmid-DNA
Artikelnummer. 12738422
Ansicht ändern
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
10
50
Packungsgröße:
10 Reaktionen
50 Ansätze
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anzahl Reaktionen Packungsgröße
12738422 50 50 Ansätze
11982482 10 10 Reaktionen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12738422 Lieferant Macherey-Nagel™ Lieferanten-Nr. 740424.50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2125.00 CHF
    1678.82 CHF / 50 Stück
    Sparen 446.18 CHF
    20% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Anionenaustauscher der 2. Generation für zeitsparende endotoxinfreie Plasmid-DNA. Reinigung von endotoxinfreier Plasmid-DNA mit hoher Ausbeute. Der NucleoBond™ Xtra Das Maxi EF Kit repräsentiert die neue Generation von Anionenaustauschern, die eine hohe Ausbeute und ultraschnelle Ergebnisse ermöglichen.
Merkmale
  • Endotoxin-frei
  • Plasmid-DNA mit weniger als 0,05 EU/μg für die Transfektion hochempfindlicher Zellen
  • Patentierte Endotoxinentfernung durch zusätzlichen Waschschritt – Keine zusätzliche Eisinkubation erforderlich
  • Optimiertes Säulendesign – Maximale Vorbereitung in 50 Minuten.
  • Spaltenfilter enthalten – hohe Filterflussraten, parallele Lysatreinigung und -beladung der Säule
  • Verbessertes Siliciumdioxidmaterial – typische Ausbeute von 1000 μg (Maxi)
Anwendungen
  • High-Copy-Plasmide von E. coli
  • Plasmide mit niedriger Kopienzahl aus E. coli (höhere Puffervolumina erforderlich)
  • Hochgeschwindigkeitsversion
Spezifikation
Isolation Technology Silika-Membran-Technologie
Zusammensetzung Endotoxin-freie Plasmid-Maxi-Präparate
Anzahl Reaktionen 50
Probenvolumen <600 ml (hohe Kopierleistung), < 1200 ml (niedrige Kopie)
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • NucleoBond Xtra Maxi EF
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-propanol/ethanol (diluted < 20 %)/Sodium hydroxide solution (diluted < 2 %), dodecyl sulfate, sodi