Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoBond™ Xtra Midi-Säulen für Plasmid-DNA in Transfektionsqualität
Artikelnummer. 15829097
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
NucleoBond Xtra Maxi
NucleoBond Xtra Midi
Packungsgröße:
10 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
15829097 NucleoBond Xtra Midi 10 Stück
15749999 NucleoBond Xtra Maxi 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15829097 Lieferant Macherey-Nagel™ Lieferanten-Nr. 740410.10S
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Schwerkraftflusssäulen aus Polypropylen mit eingesteckten Säulenfiltern für die Verwendung mit NucleoBond Xtra Midi- oder Maxi-Kits zur ultraschnellen Isolierung von für die Transfektion geeigneter Plasmid-DNA mit hoher Ausbeute.
NucleoBond™ Xtra— Die neue Generation von Anionenaustauschern für ultraschnelle transfektionsfähige Plasmid-DNA
  • Optimiertes Säulendesign – Midi-Prep in ca. 30 min, Maxi-Prep in 35 min
  • Erhältlich in den Größen Midi und Maxi – typische Ausbeuten von 400 μg (Midi) und 1000 μg (Maxi)
  • Polypropylen-Säulen für den Einsatz mit organischen Lösungsmitteln und Puffern mit Denaturierungsmitteln
  • Säulenfilter sind enthalten für hohe Filterdurchflussraten, gleichzeitige Lysatklärung und Beladen der Säule
    • Tiefenfilter vermeiden zeitaufwendige Zentrifugation zur Lysatklärung
    • Vollständige Entfernung von Ausfällungen auch bei großen Lysatvolumen ohne Verstopfen
    • Vermeidet das Scheren großer DNA-Konstrukte (z. B. PACs oder BACs)
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Raumtemperatur (18 °C bis 25 °C)
Isolation Technology Anionenaustausch-Chromatographie
Endprodukttyp Transfektionsfähige DNA
Zur Verwendung mit (Geräte) NucleoBond Xtra Midi
Zur Verwendung mit (Anwendung) Aufreinigung von Plasmid-DNA
Enthält NucleoBond Xtra Säulenfilter
Produkttyp Schwerkraftfluss-Säule
Menge 10 pro Packung
Reinheit A260/A280: 1,80–1,95
Probenvolumen < 200 ml (High Copy), < 400 ml (Low Copy)
Größe < 300 kbp
Prüfzeit 30 min
Ertrag 400 μg
Show More Show Less
Product Identifier
  • NucleoBond Xtra Midi
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-propanol/sodium hydroxide solution (diluted < 2 %),dodecylsulfate, sodium salt/ethanol (diluted <