Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoBond™ Xtra Midi
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
NucleoBond Xtra
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
NucleoBond™ Xtra— Die neue Generation von Anionenaustauschern für ultraschnelle transfektionsfähige Plasmid-DNA
- Optimiertes Säulendesign – Midi-Prep in ca. 30 min, Maxi-Prep in 35 min
- Erhältlich in den Größen Midi und Maxi – typische Ausbeuten von 400 μg (Midi) und 1000 μg (Maxi)
- Polypropylen-Säulen für den Einsatz mit organischen Lösungsmitteln und Puffern mit Denaturierungsmitteln
- Säulenfilter sind enthalten für hohe Filterdurchflussraten, gleichzeitige Lysatklärung und Beladen der Säule
- Tiefenfilter vermeiden zeitaufwendige Zentrifugation zur Lysatklärung
- Vollständige Entfernung von Ausfällungen auch bei großen Lysatvolumen ohne Verstopfen
- Vermeidet das Scheren großer DNA-Konstrukte (z. B. PACs oder BACs)
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Raumtemperatur (18–25 °C) |
| Isolation Technology | Anionenaustausch-Chromatographie |
| Endprodukttyp | Transfektionsfähige DNA |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | NucleoBond Xtra |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Aufreinigung von Plasmid-DNA |
| Enthält | NucleoBond Xtra Säulenfilter |
| Produkttyp | Schwerkraftfluss-Säule |
| Menge | 10 pro Packung |
| Reinheit | A260/A280: 1,80–1,95 |
| Probenvolumen | < 600 ml (High Copy), < 1200 ml (Low Copy) |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- NucleoBond Xtra Maxi
- MIXTURE LIST-Enthält: 2-propanol/sodium hydroxide solution (diluted < 2 %),dodecylsulfate, sodium salt/ethanol (diluted <