Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoBond™ Smart-Gestell
Beschreibung
NucleoBond™ Xtra — Anionenaustauscher mit schneller Filtration, hohem Bindungsvermögen und hoher Flussrate.
- Liefert ultrareine Plasmid-DNA in etwa der Hälfte der Zeit anderer Midi- oder Maxi-Kits
- NucleoBond™ Xtra Midi und Maxi Kits enthalten besonders große Säulen, die kürzere Silika-Harz-Betten bilden.
- Xtra Smart Rack fasst bis zu 4 Maxi- und 6 Midi-Säulen für die gleichzeitige Verarbeitung
- Die Säulen werden vom Halsring der Säule gehalten
- Die Höhe der Säule kann mit Kunststoffscheiben individuell eingestellt werden (im Kit enthalten)
- Das NucleoBond™ Xtra Smart Rack ist separat vom NucleoBond™ Xtra Kit erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Säulenhalter/Gestell |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Aufreinigung von Plasmid-DNA |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | NucleBond™ Xtra Midi oder Maxi Kits |
| Menge | Je 1 |
| Proben je Lauf | Max. 10 |