Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoBond RS 10-Säule – Reinigung von Plasmid-DNA in Impfstoffqualität
Artikelnummer. 18051091
Change view
Click to view available options
Menge:
5 Aufreinigungen
Packungsgröße:
5 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18051091 5 Aufreinigungen 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18051091 Lieferant Macherey-Nagel™ Lieferanten-Nr. 743502
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Säule zur präparativen Isolierung von Plasmid-DNA in Impfstoffqualität mit Peristaltikpumpe oder FPLC System.
  • Plasmid-DNA
Spezifikation
Zelltyp Bakterien, E. coli
Fassungsvermögen Bis zu 10 mg
Inhalt und Lagerung 5 Aufreinigungen
Beschreibung Vorbereitende Skala
Isolation Technology Anionenaustausch-Chromatographie
Probentyp Bakterien, E. coli
Endprodukttyp Plasmid-DNA
Zur Verwendung mit (Anwendung) Isolierung von Plasmid-DNA in Impfstoffqualität
Anzahl Reaktionen 5 Aufreinigungen
Produktlinie NucleoBond
Produkttyp Säule
Menge 5 Aufreinigungen
Reinheit 1,8 bis 2,0
Probenvolumen Maximales Nassgewicht 8 g
Verfahren Peristaltikpumpe FPLC