Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoBond™ PC EF, Kit für endotoxinfreie Plasmid-DNA
Artikelnummer. 12873971
Change view
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
5
10
Ertrag:
100–500 μg
2.000–10.000 μg
500–2.000 μg
Probenvolumen:
30 bis 150 ml
150 bis 500 ml
500–2.000 ml
Prüfzeit:
100 min/2 Präparate
150 min/2 Präparate
180 min
Packungsgröße:
10 Reaktionen
5 Reaktionen
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anzahl Reaktionen Ertrag Probenvolumen Prüfzeit unitSize
12873971 5 2.000–10.000 μg 500–2.000 ml 180 min -
12863931 10 100–500 μg 30 bis 150 ml 100 min/2 Präparate 10 Reaktionen
12860661 5 500–2.000 μg 150 bis 500 ml 150 min/2 Präparate 5 Reaktionen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12873971 Lieferant Macherey-Nagel™ Lieferanten-Nr. 740548
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entfernt Endotoxine über einen zusätzlichen Waschschritt, ohne Eisinkubation. Das Macherey-Nagel™ NucleoBond™ PC EF Kit ist ein klassischer Anionenaustauscher zur Aufreinigung von endotoxinfreier Plasmid-DNA. Das Kit enthält NucleoBond™ AX-Säulen, alle Puffer, RNase A und NucleoBond™ Filter.
Eine wichtige Voraussetzung für Transferrinfektionen und Gentherapie-Anwendungen ist die endotoxinfreie Plasmid-DNA. Das patentierte Verfahren von NucleoBond™ PC EF reduziert Endotoxine auf ein sehr niedriges Niveau, indem es das gleiche Arbeitsverfahren wie das Standardprotokoll anwendet. Im Vergleich zu Konkurrenzkitzs braucht es keinen zeitaufwendigen Inkubationsschritt für das Entfernen von Endotoxinen.
Merkmale
  • Schnelle und einfache Klärung durch NucleoBond™ Gefaltete —Filter – Keine Zentrifugation erforderlich, keine Scherkräfte
  • Bewährte Anionenaustauschtechnologie liefert —hochkopierte Plasmid-DNA in Transfektionsqualität aus E. coli.
  • NucleoBond™ Spalten enthalten NucleoBond™ AX-Silicaharz zwischen inerten Filtern
  • Polypropylen-Säulen sind beständig gegen organische Lösungsmittel und frei von DNase und RNase.
  • AX-Harz kann in einem breiten pH-Bereich eingesetzt werden und bis zu drei Stunden lang mit Pufferlösungen in Kontakt bleiben.
Spezifikationen
  • DNA mit weniger als 0,1 EU/μg DNA
  • Reinheit der Plasmid-DNA: A 260/ A 280 = 1,80 1, –95
  • Gewinnung von Plasmid-DNA > 90 %
  • Strukturelle Integrität > 90 %
  • Ausbeute zwischen μ500 g und 10 mg, abhängig vom verwendeten Set.
Spezifikation
Konzentration Endotoxin-Gehalt: <0,1 EU/μg
Format Schwerkraftflusssäule (Giga)
Isolation Technology Anionenaustausch-Chromatographie
Effizienz Rückgewinnung von Plasmid-DNA: > 90 %
Zur Verwendung mit (Anwendung) High-Copy-Plasmide von E. coli
Enthält NucleoBond AX-10000-Säulen, Puffer, RNase A, NucleoBond Bottle Top-Filter
Anzahl Reaktionen 5
Produkttyp NucleoBond™ PC 10.000 EF
Menge 1 Kit
Reinheit A260/A280: 1,80–1,95
RNase Ja
Probenvolumen 500–2.000 ml
Größe <300 kbp
Prüfzeit 180 min
Ertrag 2.000–10.000 μg
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol (diluted < 20 %)/sodium hydroxide solution (diluted< 2 %)/dodecyl sulfate, sodium salt