Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoBond™ PC EF Kit
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
5
10
Ertrag:
100–500 μg
2.000–10.000 μg
500–2.000 μg
Probenvolumen:
30 bis 150 ml
150 bis 500 ml
500–2.000 ml
Prüfzeit:
100 min/2 Präparate
150 min/2 Präparate
180 min
Packungsgröße:
10 Reaktionen
5 Reaktionen
Beschreibung
Eine wichtige Voraussetzung für Transferrinfektionen und Gentherapie-Anwendungen ist die endotoxinfreie Plasmid-DNA. Das patentierte Verfahren von NucleoBond™ PC EF reduziert Endotoxine auf ein sehr niedriges Niveau mit demselben Arbeitsverfahren wie das Standardprotokoll. Im Vergleich zu Konkurrenzkitzs braucht es keinen zeitaufwendigen Inkubationsschritt für das Entfernen von Endotoxinen.
Eigenschaften
- Schnelle und einfache Klärung durch NucleoBond™ gefaltete Filter – keine erforderliche Zentrifugation, keine Scherkräfte
- Bewährte Anionenaustauschtechnologie – ergibt transfektionsfähige Plasmid-DNA mit hoher Kopienzahl aus E. coli
- NucleoBond™ Säulen enthalten NucleoBond™ AX Silikatharz, verpackt zwischen inerten Filtern
- Polypropylen-Säulen sind beständig gegen organische Lösungsmittel und frei von DNase und RNase
- AX-Harz kann über einen breiten pH-Bereich verwendet werden und kann bis zu drei Stunden lang mit Puffern in Kontakt bleiben
Spezifikationen
- DNA mit weniger als 0.1 EU/μg DNA
- Reinheit der Plasmid-DNA: A260/A280 = 1.80–1.95
- Rückgewinnung von Plasmid-DNA > 90 %
- Strukturelle Integrität > 90 %
- Ausbeute zwischen 500 μg und 10 mg, je nach verwendetem Kit
Spezifikation
Spezifikation
| Konzentration | Endotoxin-Gehalt: <0,1 EU/μg |
| Format | Mega Schwerkraftflusssäulen |
| Isolation Technology | Anionenaustausch-Chromatographie |
| Effizienz | Rückgewinnung von Plasmid-DNA: > 90 % |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | High-Copy-Plasmide von E. coli |
| Enthält | NucleoBond AX-2000-Säulen, Puffer, RNase A, NucleoBond Bottle Top-Filter |
| Anzahl Reaktionen | 5 |
| Produkttyp | NucleoBond™ PC 2.000 EF |
| Menge | 1 Kit |
| Reinheit | A260/A280: 1,80–1,95 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1