Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoBond PC 10000 (5) 5 preps for the isolation of plasmid DNA, Buffers
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
5 Reaktionen
Beschreibung
NucleoBond™ Kits verwenden Anionenaustauschchromatographie mit optimierten Lysepuffervolumina für die Plasmid-DNA-Aufreinigung. PC 10,000-Kits werden für die Isolierung von Plasmiden mit hoher Kopienzahl (>20 Kopien/Zellen) empfohlen. Plasmide mit geringer Kopienzahl (<20 Kopien/Zellen) lassen sich ebenfalls isolieren, dies erfordert jedoch zusätzliche Puffer.
- Gefaltete Filter sind im Lieferumfang enthalten und ermöglichen eine schnelle und einfache Klärung von Lysaten ohne Zentrifugation und Scherkräfte.
- Enthält ausreichend Puffer für 5 Giga-Preps mit typischen Ausbeuten von 2,000–10,000 μg Plasmid-DNA aus E. coli-Kultur.
- Die Säulen sind beständig gegen organische Lösungsmittel und frei von DNase und RNase
- AX-Harz kann über einen breiten pH-Bereich (2.5 – 8.5) verwendet werden und kann bis zu drei Stunden lang mit Puffern in Kontakt bleiben
Spezifikation
Spezifikation
| Puffer | Ja |
| Format | Schwerkraftflusssäule (Giga) |
| Isolation Technology | Anionenaustausch-Chromatographie |
| Probentyp | E. coli-Kultur |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Aufreinigung von Plasmiden mit hoher und niedriger Kopienzahl |
| Enthält | Resuspensionspuffer S1 (750 ml), Lysepuffer S2 (750 ml), Neutralisierungspuffer S3 (750 ml), Ausgleichspuffer N2 (500/125 ml), Waschpuffer N3 (1000/125 ml), Elutionspuffer N5 (500/125 ml), RNase A lyophilisiert (75 mg), NucleoBond AX 10000 Säulen (5), NucleoBond gefaltete Filter Typ 1 (10), NucleoBond gefaltete Filter Typ 2 (10) |
| Anzahl Reaktionen | 5 Aufreinigungen |
| Produkttyp | PC 10000-Säulen |
| Menge | 1 Kit |
| Reinheit | A260/A280: 1,80–1,95 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1