Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoBond Finalizer Large (20 ) Filters for concentration and desalination of
Artikelnummer. 12755194
Click to view available options
:
Anzahl der Reaktionen: 20
Artikelnummer. 12755194
Marke: Macherey-Nagel™ 740418.20
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Schnelle Konzentration und Entsalzung von Plasmid- und Cosmid-DNA-Eluaten
Die NucleoBond Finalizer sind für die schnelle Konzentration und Entsalzung von Plasmid- und Kosmid-DNA-Eluaten konzipiert, die durch die Chromatographie-Aufreinigung der Anionenaustauschchromatographie mit NucleoBond Säulen gewonnen werden. Die Probe wird mit Isopropanol ausgefällt und mittels einer Spritze auf eine NucleoBond Finalizer-Membran aufgebracht. Nachdem die Membran mit Ethanol gewaschen und getrocknet wurde, kann die reine DNA mit einem geringen Salzpuffer zur weiteren Verwendung eluiert werden. Die NucleoBond Finalizer-Technologie ersetzt den mühsamen und zeitaufwändigen Zentrifugationsschritt, der bisher auf jede Isopropanol-Ausfällung von verdünnten DNA-Proben folgt. Weiterhin können Probleme, wie verlorene DNA-Pellets oder die unvollständige Solubilisierung kaum sichtbarer Fällungsmittel, leicht umgangen werden. Die reine konzentrierte und nahezu salzfreie DNA kann direkt für alle gängigen Downstream-Anwendungen, wie Transfektion, In-vitro-Transkription, automatisierte oder manuelle Sequenzierung, Klonierung, Hybridisierung und PCR*, verwendet werden.
  • Keine Zentrifugation zur Ausfällung erforderlich, verkürzte Dauer von 1 Stunde auf nur 5 Minuten
  • Zwei Größen erhältlich, kombinierbar mit Midi- und Maxi-Präparaten
  • Hochkonzentrierte Plasmid-DNA, je nach Elutionsvolumen
  • Kein Verlust von DNA-Pellets oder unvollständige Solubilsierung kaum sichtbarer Fällungsmittel.Schnelle Konzentration und Entsalzung von Plasmid- und Kosmid-DNA-Eluten aus der Anionenaustauschchromatographie. DNA, z. B. geeignet für: Transfektion, In-vitro-Transkription, automatisierte oder manuelle Sequenzierung, Klonierung, Hybridisierung und PCR*.
Spezifikation
Format Spritzenfilter
Isolation Technology Anionenaustausch-Chromatographie
Endprodukttyp NucleoBond Finalizer Groß
Anzahl Reaktionen 20
Produkttyp NucleoBond Finalizer Groß
Größe 2 bis 50kbp