Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoBond BAC 100 (10) 10 preps for the isolation of low-copy plasmid
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Tamaño de la unidad:
10 Reaktionen
Descripción
NucleoBond™ Kits verwenden Anionenaustauschchromatographie mit optimierten Lysepuffervolumina für die Plasmid-DNA-Aufreinigung. Das BAC100-Kit wurde für die Isolierung von Plasmiden mit niedriger Kopienzahl aus großen Bakterienkulturen entwickelt und kann Konstrukte bis 300 kpb aufnehmen.
- Gefaltete Filter sind für eine schonende Lysatklärung ohne Scherbildung großer Konstrukte im Lieferumfang enthalten.
- Enthält genügend Puffer für 10 Maxi-Preps mit typischen Ausbeuten von 10-100 μg Plasmid-DNA aus E. coli-Kultur.
- Die Säulen sind beständig gegen organische Lösungsmittel und frei von DNase und RNase
- AX-Harz kann über einen breiten pH-Bereich (2.5 – 8.5) verwendet werden und kann bis zu drei Stunden lang mit Puffern in Kontakt bleiben
Especificaciones
Especificaciones
| Puffer | Ja |
| Format | Schwerkraftflusssäule |
| Isolation Technology | Anionenaustausch-Chromatographie |
| Probentyp | E. coli-Kultur |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Aufreinigung von P1, BACs, PACs und anderen großen Konstrukten |
| Enthält | Resuspensionspuffer S1 (250 ml), Lysepuffer S2 (250 ml), Neutralisierungspuffer S3 (250 ml), Ausgleichspuffer N2 (70 ml), Waschpuffer N3 (2 x 250 ml), Elutionspuffer N5 (200 ml), RNase A gefriergetrocknet (25 mg), NucleoBond BAC 100-Säulen (10), NucleoBond gefaltete Filter XL (10), Kunststoffwascher (5) |
| Anzahl Reaktionen | 10 Aufreinigungen |
| Produkttyp | Säule BAC 100 |
| Menge | 1 Kit |
| Reinheit | A260/A280: 1,80–1,95 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido