Learn More
Human NTRK1 (TRKA), His Tag Recombinant Protein
Human NTRK1 (TRKA), His Tag Recombinant Protein
850.00 CHF - 11230.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_002520 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Kinase Assay |
Molekulargewicht | 42.8 kDa |
Gen-Alias | NTRK1 (TRKA), TRKA, TRK, MTK |
Kinase-Familie | Neurotrophic Receptor (NTRK) Kinase Family |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11559326
|
Invitrogen
PV3144 |
10μg |
850.00 CHF
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 09-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10358052
|
Invitrogen
PV4114 |
1mg |
11230.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 09-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15478413
|
Invitrogen
PR4672D |
100 μg |
2605.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 09-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
NTRK1 (TRKA) belongs to the neurotrophic factor family of related polypeptides central to the development and maintenance of the mammalian nervous system.Spezifikation
NP_002520 | |
42.8 kDa | |
Neurotrophic Receptor (NTRK) Kinase Family | |
Recombinant | |
Storage Buffer: 50mM Tris, pH 7.5, 100mM NaCl, 0.2mM EDTA, 0.05% Triton X-100, 5mM DTT, 50% glycerol Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. |
|
Dry Ice | |
Kinases & Inhibitors | |
Liquid |
Kinase Assay | |
NTRK1 (TRKA), TRKA, TRK, MTK | |
Human | |
His Tag | |
Tyrosine Kinases | |
Baculovirus | |
Recombinant, Cytoplasmic | |
Signal Transduction |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.