Learn More
Macherey-Nagel™ Bindungspuffer, NTC
Beschreibung
NucleoSpin™ Gel- und PCR-Aufreinigung ist ein 2-in-1-Kit mit optimiertem Rückgewinnungs- und Elutionsvolumen für PCR-Aufreinigung und Gelextraktion. Das Protokoll gewährleistet die vollständige Entfernung von Kontaminationen zur Weiterverwendung in Downstream-Prozessen wie Klonierung, Sequenzierung, PCR und Restriktionsanalyse.
Bindungspuffer NTC ist ein zusätzlicher Puffer, der im Vergleich zum im Kit enthaltenen Puffer NTI, höhere Erträge bei kleineren Fragmenten erzielt. Im Allgemeinen werden 200 μl Puffer NTC mit 100 μl Probe oder 100 mg Agarose-Gel < 2 % gemischt. (Verwenden Sie 400 μl NTC für 100 mg Agarose-Gel > 2 %.)
Anwendungen:
- Reinigung/Aufreinigung von kurzer, einzelsträngiger DNA
- Extrahieren kleiner einzelsträngiger RNA aus Agarose-Gelen
- Vollständige Rückgewinnung von Fragmenten < 50 bp, sogar von Primer-Oligonukleotiden
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Bindungspuffer, NTC |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Reinigung einsträngiger DNA und zur Extraktion einsträngiger RNA aus Agarose-Gel |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | NucleoSpin™ Gel- und PCR-Aufreiniger-Kit |
| Menge | 100 ml |
Sicherheit und Handhabung
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- EUH031-Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.
- MIXTURE LIST-Enthält: potassium thiocyanate