Learn More
BrandTech™ VACUUBRAND™ NT Membran-Vakuumpumpen: MV2 NT
Für verschiedenste Anwendungsbereiche mit nichtkorrosiven und nichtflüchtigen Stoffen. Die Pumpen der MV-Serie zeichnen sich durch ein Endvakuum von 0.6 Torr aus.
Marke:  VACUUBRAND™ 20738000
3024.56 CHF gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21656" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 15.50000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10049592
  • 3390.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 26-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Verwendet eine Membranvakuum-Technologie für einen vollständig trockenen Betrieb. Kein Öl, das gewechselt oder überwacht werden muss.
  • Minimiert Ausfallzeiten und Wartungskosten
  • Einmaliges Design eliminiert die lästige Hublängenkalibrierung durch Versuch-und-Irrtum
  • Individuell zugängliche Membranen und Ventile vereinfachen die Wartung
  • Mit speziell entwickelten Pumpenköpfen für hohe Durchflussraten beim arbeitendem Vakuum
Spezifikation
Spezifikation
0,4 Torr
5.7A
1500 bis 1800
230 V, 50/60 Hz
Gehäuse/Kopfabdeckung aus Aluminiumlegierung, Membranklemmscheibe aus Aluminiumlegierung, FPM-Membran und -Ventil, Anschlussschlauch aus Aluminiumlegierung, PBT-Schlauchdüse, PVC-Dichtringe
45 dBA
-10 bis 60 °C
16.4 kg
40°C
1,3/1,4 CFM
7.7 Zoll
12.7 Zoll
9.4 Zoll
Membranpumpe
4
Nicht korrosive Gase
4
230 V
0.34 hp
Manuell
CE, NRTL
32.5 x 23.8 x 19.8 cm (12.7 x 9.4 x 7.7 in.)
MV 2 NT
CEE
36.1 lb.
104°F
10°C
50/60 Hz
19.8 cm
32.5 cm
23.8 cm
40
50 °F
Ölfrei
16 psi