Learn More
NSUN2 Rabbit, anti-Human, CoraLite Plus 488, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
136.48 CHF - 423.57 CHF
Spezifikation
Antigen NSUN2
Konzentration 1000 μg/mL
Anwendungen Flow Cytometry (Intracellular Staining)
Konjugat CoraLite Plus 488
Form Liquid
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18044495
Unterlagen ansehen
Proteintech
CL488-20854-20UL
20 μL
136.48 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
18085175
Unterlagen ansehen
Proteintech
CL488-20854-100UL
100 μL
423.57 CHF
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
The NSUN2 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human NSUN2. This antibody recognizes human antigen. The NSUN2 antibody has been validated for the following applications: FC (Intra) analysis. This antibody is coralite™ plus 488.
Spezifikation
Spezifikation
NSUN2
Flow Cytometry (Intracellular Staining)
Liquid
Human
FLJ20303, hTrm4, MISU, NSUN2, SAKI, TRM4
Primary
1000 μg/mL
CoraLite Plus 488
Rabbit
54888
IgG
Store at -20°C. Avoid exposure to light. Stable for one year after shipment.