Learn More
Showa Best Gloves™ NSK26™ Coated Nitrile Gloves
Click to view available options
Größe:
8
10
11
Packungsgröße:
72 Stück
Beschreibung
- Vollständig beschichteter Nitrilhandschuh, der Schweiß absorbiert und auch bei langem Tragen Komfort und gute mechanische Beständigkeit bietet
- Schnitt- und genähtes Design bietet Bewegungsfreiheit und Komfort beim Tragen
- Schützt die Hand vor Ölen, Kohlenwasserstoffen, Fetten und Abrieb, mit angerauter Oberfläche für eine effiziente und dauerhafte Griffsicherheit
- Verlängerter Schutz des Unterarms
- Undurchlässig, ideal für Arbeiten in feuchter oder öliger Umgebung
- Oberfläche für mehr Tastgefühl und Griffsicherheit
- Geringere Allergierisiken
- Geeignet für die Verwendung in der Landwirtschaft, im Bauwesen, in der Lebensmittelverarbeitung, in der Forstwirtschaft und Fischerei, in der Fertigung, Kommunale Dienstleistungen, Öl und Gas, Nassarbeiten
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | EN 374, EN388, Lebensmittelkontakt-Richtlinie 2002 / 72 EG |
| Farbe | Blau |
| Oberflächenbehandlung außen | Rau |
| Material | Nitril |
| Gepudert | Puderfrei |
| Größe | 8 |
| Sterilität | Unsteril |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Agrochemikalien, Handhabung von Chemikalien, Farben, Öle, Wartung von Industriewerkzeugen, Raffinerie, Abfall- und Wasseraufbereitung |
| Art der Handschuhstulpe | Elastisch |
| Auskleidungsmaterial | Baumwolle/Polyester |
| Mehr anzeigen |