Learn More
Isofield™ NS300 Non-Sterile Nitrile Cleanroom Gloves - ISO Class 4/5 Compatible
BIOPHARMA
The Isofield NS300 non-sterile nitrile glove is ideal for ISO Class 4 Cleanrooms and above. Triple washed in deionized water, the ultra-clean NS300 is accelerator free, has low endotoxin and is smooth enough for double donning while also offering a textured palm and fingers for added grip.
237.42 CHF
Spezifikation
Cleanroom Class Class 100 (ISO 5)
Accelerator Free Yes
AQL 1.5
Farbe White
Einwegprodukt Single-use
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
30178849
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen
Isofield™
20130S
Small
237.42 CHF
1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 27-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
30178818
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen
Isofield™
20130M
Mittel
237.42 CHF
1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 27-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
30178862
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen
Isofield™
20130L
Groß
237.42 CHF
1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 27-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
30178810
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen
Isofield™
20130XL
Extragroß
237.42 CHF
1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 27-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
30178867
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen
Isofield™
20130XXL
Größe 2X Large
237.42 CHF
1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 27-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Non-sterile nitrile Cleanroom gloves
  • 300 mm (12 in.) wrist length
  • Accelerator Free
  • Ambidextrous
  • White color
  • Textured fingers
  • Beaded cuff
  • Low endotoxin levels
  • IPA resistant ink pouches
  • Acceptable Quality Level (AQL) 1.5
  • Low Particle Count ≥ 0.5 μm (counts/cm2) <900
  • Type B Chemical Splash Protection (K, P, T)
Technical and Documentation Compliance
  • COA, COC Available for download online
  • Chemical innocuousness EN ISO 21420:2020
  • Sizing and dexterity EN ISO 21420:2020 and EN ISO 374-2:2019
  • Air leak and water leak EN ISO 374-2:2019
  • Chemical degradation EN ISO 374-4:2019
  • Chemical permeation EN 16523-1:2015+A1:2018
  • Viral penetration EN 16604:2004
  • Endotoxin test EN 455-3
  • EU type certificate EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Type B, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-4:2019
  • Meets The applicable essential health and safety requirements of Annex II of the PPE Regulation (EU) 2016/425 as a Category III product
  • UKCA type certificate EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Type B, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-4:2019
  • Meets The applicable essential health and safety requirements of PPE Regulation (2016/425) as brought into UK law and amended as a Category III product
Spezifikation
Spezifikation
Class 100 (ISO 5)
1.5
Single-use
5.51 mil
Ambidextrous
Nitrile
0.13 mm
Controlled Environment Gloves
2.75 mil
Yes
White
Fingertip Textured
0.14 mm
Yes
5.11 mil
Powder Free
Non-sterile
0.07 mm