Learn More
Tocris Bioscience™ NS 309
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18045532
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. 18045532
Marke: Tocris Bioscience™ 3895/50
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Positive modulator of KCa2 and KCa3.1 channels
Positive modulator of small- and intermediate- conductance Ca2+-activated K+ channels (KCa2 and KCa3.1 channels); increases Ca2+ sensitivity. Displays no activity at BK channels.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18711-16-5
Summenformel C8H4Cl2N2O2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material NS 309
Menge 50 mg
Formelmasse 231.04
Reinheit >98%
Molekulargewicht 231.032