Learn More
ANSELL™ NRL RABS/Isolator AlphaTec™ Handschuhe
Artikelnummer. 31980737 Alle ansehen Ansell Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
10
Packungsgröße:
10 Paare
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
31980737 10 10 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31980737 Lieferant ANSELL™ Lieferanten-Nr. 55105100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1806.83 CHF
    1394.89 CHF / 10 Paare
    Sparen 411.94 CHF
    22% Rabatt
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Reiß- und abriebfeste Sicherheitshandschuhe mit EN 388-Zertifizierung.
Dauerhafter Schutz: Die NRL RABS- und Isolatorhandschuhe sind EN 388-zertifiziert und gewährleisten somit eine Reiß- und Abriebfestigkeit der Stufe 2.
  • Verbesserte Haltbarkeit: Die hohe Materialstärke sorgt für erhöhte Strapazierfähigkeit und längere Haltbarkeit.
  • Begrenztes Kontaminationsrisiko: Dank ihres ungefütterten und transparenten Designs sind diese RABS-Handschuhe weniger anfällig für Kontaminationen und lassen sich leicht sauber halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE 0493|EN 388:2016 +A1:2018|EN ISO 21420:2020|EN ISO 374-1:2016|DE ISO 374-5:2016|EN ISO 374-1:2016|DE ISO 374-5:2016|EN 388:2016|EN 420:2003 + A1:2009|Kategorie III
Chlorinated Nein
Farbe Naturfarben
Finger Thickness (English) 30 mil
Finger Thickness (Metric) 0.76 mm
Hand Spezifisch
Latex Free Nein
Material Latex
Palm Thickness (English) 30 mil
Palm Thickness (Metric) 0.76 mm
Produkttyp Isolatorhandschuhe
Größe 10
Dicke (angloamerikanisch) 30 mil
Dicke (metrisch) 0.76 mm
Anschlussgröße (angloamerikanisch) 8 in.
Anschlussgröße (metrisch) 203 mm
Länge (metrisch) 813 mm