Learn More
Masterflex™ NPT-Außengewindeadapter, PVDF
Diese einfachen, kostengünstigen geraden Adapter aus PVDF für männliche Gewinde lassen sich mit flexiblen Schläuchen kombinieren und eignen sich so für Anwendungen mit niedrigem Druck (im Allgemeinen unter 30 psi). Die Adapter aus NPT für männliche Gewinde lassen sich in weiche Schläuche einschieben. Durch die Elastizität der Schläuche halten diese bei Anwendungen mit geringem Druck auf dem Anschluss.
Marke: Masterflex™ 30704-07
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Adapter für ein männliches NPT-Gewinde auf einen Schlauchanschluss
- Entwickelt für eine schnelle und einfach Montage ohne Werkzeug
- Ausgezeichnete chemische Beständigkeit
- Temperaturbereich: -62 bis 129 °C
- mit Ethylenoxid sterilisieren oder autoklavieren
Spezifikation
Ja | |
Schlauchtülle | |
10/Packung | |
1/8 NPT(M) |
PVDF | |
1/8 NPT(M)-Gewinde auf 1/8 in. Schlauch-ID | |
1/8 in.-Öffnung, 29/32 x 1/2 in. |