missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ NPRA/NPR1 Recombinant Protein Antigen

Artikelnummer. 18439841 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Click to view available options
:
0.1 mL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18439841

Marke: Novus Biologicals™ NBP190164PEP

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Recombinant Protein

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Competition
Zusammensetzung PBS and 1M Urea, pH 7.4.
Gen-ID (Entrez) 4881
Molekulargewicht 34 kDa
Menge 0.1 mL
Lagerungsbedingungen Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Gen-Alias ANPa, ANP-A, ANPR-A, ANPRAEC 4.6.1.2, atrial natriuretic peptide receptor 1, Atrial natriuretic peptide receptor type A, atrionatriuretic peptide receptor A, GC-A, Guanylate cyclase A, GUC2A, GUCY2A, natriuretic peptide A type receptor, natriuretic peptide receptor A, natriuretic peptide receptor A/guanylate cyclase A (atrionatriuretic peptidereceptor A), NPRA, NPR-A
Gensymbol NPR1
Inhibitor-Eigenschaften This recombinant antigen is only intended to be used as a blocking agent to confirm antibody specificity with the corresponding antibody, catalog number NBP1-90164. It is purified by IMAC chromatography, and the expected concentration is greater than 0.5 mg/mL.
Forschungskategorie Protein Kinase
Reinheits- oder Qualitätsgrad >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Protein NPRA/NPR1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt