Learn More
NPG-Glykol, TRC
Artikelnummer. 30423961
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30423961 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30423961 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN89700025G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2-Dimethyl-1,3-propanediol
CAS 126-30-7
Summenformel C5 H12 O2
Menge 25 g
Synonym 2,2-Dimethyl-1,3-propanediol, 1,3-Dihydroxy-2,2-dimethylpropane, 2,2-Bis(hydroxymethyl)propane, 2,2-Dimethyl-1,3-dihydroxypropane, 2,2-Dimethyl-1,3-propylene glycol, 2,2-Dimethylolpropane, 2,2-Dimethylpropan-1,3-diol, 2,2-Dimethylpropanediol monoacrylate monomethacrylate, 2,2-Dimethyltrimethylene glycol, Dimethylolpropane, Hydroxypivalyl alcohol, NSC 55836, NSC 6366, Neopentanediol, Neopentyl glycol, Neopentylene glycol, Nexcoat 600
InChI-Formel InChI=1S/C5H12O2/c1-5(2,3-6)4-7/h6-7H,3-4H2,1-2H3
SMILES CC(C)(CO)CO
IUPAC-Name 2,2-Dimethylpropan-1,3-Diol
Molekulargewicht (g/mol) 104.148
Formelmasse 104.0837