Learn More
Melford NPG [4-Nitrophenyl-β -Glucuronid
Artikelnummer. 30018554
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30018554 1 g 1 Gramm
30018553 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30018554 Lieferant Melford Lieferanten-Nr. N120301.0
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spektrophotometrisches Substrat zum Nachweis von BD-Glucuronidase.
Spektrophotometrisches Substrat zum Nachweis von BD-Glucuronidase.
Spezifikation
Menge 1 g