Learn More
Thermo Scientific™ NP-40-Lysepuffer mit Glycerin (2X)
Artikelnummer. 15422969
Click to view available options
Menge:
125 mL
250 mL
Packungsgröße:
125 Milliliter
250 Milliliter
Artikelnummer. 15422969
Marke: Thermo Scientific™ J60143.=E
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Farblos
Konzentration 2X
Inhalt und Lagerung Kühl lagern
Format Viskose Flüssigkeit
Menge 125 mL