Learn More
Socorex™ Schutzfilter für Pipettendüse
Durch Einführen des Socorex™ Pipettendüsenschutzfilters lassen sich Pipetten vor Flüssigkeitsüberfüllung oder Kontamination schützen. Der Filter aus Polypropylenfaser gewährleistet maximale Sicherheit und Schutz vor Verschmutzung.
Marke: Socorex™ 322.10
Additional Details : Gewicht : 0.04500kg
Beschreibung
- Polypropylenfaser
- Für Acura™ Manuelle und elektronische Pipetten mit 5 und 10 ml
- Nicht-steril
- Nicht autoklavierbar.
Bestellinformation
ForUseWithEquipment