Learn More
Fisherbrand™ NOVOSIL™ transparente Silikonschläuche
Mit guter Elastizität und geeignet für erhöhte mechanische Belastungen im Labor. Fisherbrand™ NOVOsil™ lichtdurchlässige Silikonschläuche sind neutral, ungiftig und werden ohne Talkum geliefert.
Marke: Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Autoklavierbar
- Flexibel und weich
- Geeignet für Schlauchpumpen
- Beständig gegen Schimmel, Wasser, Strahlung und Lichteinflüsse
- Ausgezeichnete Kompatibilität mit sterilen Lösungen
- Zu den Anwendungen gehören Pharmazie und Biotechnologie
- Nicht empfohlen für konzentrierte Lösungsmittel, Öle, verdünnte Säuren und Laugen
Spezifikation
FDA, BFR und WRAS zugelassen | |
1 mm | |
3 mm | |
Ideal für den Transfer von pharmazeutischen, biotechnologischen und sterilen Flüssigkeiten | |
Durchscheinend |
Ja | |
Silikon | |
50 m | |
–40 °C | |
250 °C |