missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novobiocin, TRC

Artikelnummer. 30138513
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
25 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30138513 1 g 1 Gramm
30010355 25 mg 25 Milligramm
30010012 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30138513 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN8253201G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 303-81-1
Summenformel C31 H36 N2 O11
Molekulargewicht (g/mol) 612.62
Synonym Benzamide, N-[7-[[3-O-(aminocarbonyl)-6-deoxy-5-C-methyl-4-O-methyl-α-L-lyxo-hexopyranosyl]oxy]-4-hydroxy-8-methyl-2-oxo-2H-1-benzopyran-3-yl]-4-hydroxy-3-(3-methyl-2-buten-1-yl)-, Benzamide, N-[7-[[3-O-(aminocarbonyl)-6-deoxy-5-C-methyl-4-O-methyl-α-L-lyxo-hexopyranosyl]oxy]-4-hydroxy-8-methyl-2-oxo-2H-1-benzopyran-3-yl]-4-hydroxy-3-(3-methyl-2-butenyl)- (9CI), Coumarin, 7-[4-(carbamoyloxy)tetrahydro-3-hydroxy-5-methoxy-6,6-dimethylpyran-2-yloxy]-4-hydroxy-3-[4-hydroxy-3-(3-methyl-2-butenyl)benzamido]-8-methyl- (6CI), Novobiocin (8CI), Albamix, Albamycin, Antibiotic PA-93, Cardelmycin, Cathocin, Cathomycin, Crystallinic acid, Inamycin, Novo-R, PA 93, Robiocina, Sirbiocina, Spheromycin, Stilbiocina, Streptonivicin, U 6391
IUPAC-Name [(3R,4S,5R,6R)-5-hydroxy-6-[4-hydroxy-3-[[4-hydroxy-3-(3-methylbut-2-enyl)benzoyl]amino]-8-methyl-2-oxochromen-7-yl]oxy-3-methoxy-2,2-dimethyloxan-4-yl] Carbamat
SMILES CO[C@@H]1[C@@H](OC(=O)N)[C@@H](O)[C@H](Oc2ccc3C(=C(NC(=O)c4ccc(O)c(CC=C(C)C)c4)C(=O)Oc3c2C)O)OC1(C)C

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Novobiocin
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C31H36N2O11/c1-14(2)7-8-16-13-17(9-11-19(16)34)27(37)33-21-22(35)18-10-12-20(15(3)24(18)42-28(21)38)41-29-23(36)25(43-30(32)39)26(40-6)31(4,5)44-29/h7,9-13,23,25-26,29,34-36H,8H2,1-6H3,(H2,32,39)(H,33,37)/t23-,25+,26-,29-/m1/s1
Formelmasse 612.2319
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.