Learn More
Novobiocin-Natriumsalz, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15403619
153.11 CHF gültig bis 2024-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21648" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
113.41 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
5 g
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1476-53-5
C31H35N2NaO11
634.61
MFCD00066541,MFCD00066541
AXOUUAINTJNFRS-UHFFFAOYNA-N
131673945
Natrium 7-{[4-(carbamoyloxy)-3-hydroxy-5-methoxy-6,6-dimethyloxan-2-yl]oxy}-3-[4-hydroxy-3-(3-methylbut-2-en-1-yl)benzamido]-8-methyl-2,4-dioxo-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-3-id
[Na+].COC1C(OC(N)=O)C(O)C(OC2=CC=C3C(=O)[C-](NC(=O)C4=CC=C(O)C(CC=C(C)C)=C4)C(=O)OC3=C2C)OC1(C)C
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1476-53-5
C31H35N2NaO11
634.61
MFCD00066541,MFCD00066541
AXOUUAINTJNFRS-UHFFFAOYNA-N
131673945
Natrium 7-{[4-(carbamoyloxy)-3-hydroxy-5-methoxy-6,6-dimethyloxan-2-yl]oxy}-3-[4-hydroxy-3-(3-methylbut-2-en-1-yl)benzamido]-8-methyl-2,4-dioxo-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-3-id
[Na+].COC1C(OC(N)=O)C(O)C(OC2=CC=C3C(=O)[C-](NC(=O)C4=CC=C(O)C(CC=C(C)C)=C4)C(=O)OC3=C2C)OC1(C)C
Topoisomerase II-Inhibitor
Topoisomerase II inhibitorNovobiocin sodium salt is effective an antistaphylococcal agent used in the treatment of Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA). It is also used to inhibit the activity of retroviral RNA-dependent DNA polymerase as well as inhibitor of bacterial DNA gyrase and eukaryotic DNA topoisomerase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Topoisomerase-II-InhibitorNovobiocin-Natriumsalz ist ein Antistaphylokokkenmittel zur Behandlung von Methicillin-resistentem Staphylococcus aureus (MRSA). Es wird auch verwendet, um die Aktivität der retroviralen RNA-abhängigen DNA-Polymerase sowie des Inhibitors der bakteriellen DNA-Gyrase und der eukaryotischen DNA-Topoisomerase zu hemmen.
Löslichkeit
Löslich in Wasser bei 100 mg/ml. Auch löslich in Ethanol oder DMSO. Löslich in Wasser, Ethanol, Dimethyldulfoxid und Methanol.
Hinweise
Nur für Forschungszwecke: Nicht für die Diagnostik oder Therapie bei Tieren oder Menschen bestimmt. Unverträglich mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Novobiocin Sodium Salt
Typ Novobiocin Sodium Salt
Physikalische Form Pulver
Schmelzpunkt 215°C
Beilstein 3892910
Merck Index 14,6722
Löslichkeitsinformationen Soluble in water at 100mg/ml; Also soluble in ethanol or DMSOSoluble in water,ethanol,dimethyldulfoxide and methanol.
Formelmasse 634.61
Farbe Braun bis weiß
Menge 5 g