Learn More
Invitrogen™ ZOOM™ Focusing Buffer pH 3-7
Click to view available options
Menge:
10 ml
Packungsgröße:
10 Milliliter
Beschreibung
Im Stammprotein-Kit enthalten.
Isoelektrische Fokussierung, Proteinprobenfraktionierung, Proteinprobenvorbereitung und -aufreinigung, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Nasses Eis
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Das ZOOM™ IEF-Fraktionator Combo-Kit enthält den ZOOM™ IEF-Fraktionator; eine Packung ZOOM™ Scheiben für jeden pH-Wert sowie ZOOM™ Reagenzien (Harnstoff, Thioharnstoff, CHAPS, Trägerampholyte mit pH-Wert 3 bis 10, Anoden- und Kathodenpuffer) ZOOM™ Scheiben, Trägerampholyten und Puffer werden bei +4 °C gelagert. |
| Puffer | Fokussierungspuffer |
| Geltyp | IEF |
| pH-Bereich | 3 bis 7 |
| Produkttyp | Fokussierungspuffer |
| Gelkompatibilität | ZOOM™ IPG-Streifen |
| Produktlinie | ZOOM |
| Menge | 10 ml |
| Versandbedingung | Nasseis |