Learn More
Invitrogen™ XCell SureLock™ Wedge
Artikelnummer. 10277112
Click to view available options
Menge:
1 Each
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10277112
Marke: Invitrogen™ EI0011
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Für das XCell SureLock Mini-Blot-Modul
Anwendungen:
1D-Gelelektrophorese, Protein-Gelelektrophorese, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Bei Raumtemperatur lagern.
Zur Verwendung mit (Geräte) XCell SureLock™ Mini
Gelgröße Mini
Produktlinie XCell SureLock
Typ Keil
Menge 1 Each
Versandbedingung Raumtemperatur