Learn More
Invitrogen™ Novex™ WedgeWell™ Tris-Glycine Welcome Pack, 8%
Artikelnummer. 15864062
Click to view available options
Wells:
10-Well
12-Well
15-Well
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15864062
Marke: Invitrogen™ XP0008A
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Das Novex Tris-Glycin Startpaket enthält alle notwendigen Novex Tris-Glycin-Gele, Puffer und Reagenzien für den erstmaligen Einsatz eines Mini-Gel-Tanks.
Das Novex Tris-Glycin Startpaket enthält alle notwendigen Novex Tris-Glycin-Gele, Puffer und Reagenzien für den erstmaligen Einsatz eines Mini-Gel-Tanks. Der Mini-Gel-Tank ist mit allen Novex und NuPAGE Mini-Gelen kompatibel. Jeder Mini Gel Tank fasst bis zu zwei Gele pro Lauf. Das einzigartige Tank-Design ermöglicht eine praktische parallele Gelbeladung und eine optimale Anzeige bei der Verwendung. Laufzeiten schwanken je nach Pufferbedingungen und der eingesetzten Stromversorgung.
Inhalt des Novex Tris-Glycin Plus Midi-Starterpakets:
• Mini-Gel-Tank (A25977)
• Novex Tris-Glycin Mini-Gele, WedgeWell-Format (2 Boxen, 20 Gele)
• Novex Tris-Glycin SDS-Laufpuffer, 10x (LC2675)
• Novex Tris-Glycin SDS-Probenpuffer, 2x (LC2676)
• NuPAGE Probenreduktionsmittel, 10x (NP0004)
• PageRuler Plus Vorgefärbte Proteinleiter, 10 bis 250 kDa (26620)
Informationen zum Mini-Gel-Tank
Der Mini-Gel-Tank ist mit allen Novex und NuPAGE Mini-Gelen kompatibel. Jeder Mini Gel Tank fasst bis zu zwei Gele pro Lauf. Das einzigartige Tank-Design ermöglicht eine praktische parallele Gelbeladung und eine optimale Anzeige bei der Verwendung. Die Laufzeiten können je nach Pufferbedingungen und verwendeter Stromversorgung variieren.
Über Novex Tris-Glycin-Gelen im WedgeWell-Format
Novex Tris-Glycin Mini-Gele sind Polyacrylamid-Gele auf Grundlage der herkömmlichen Laemmli-Protein-Elektrophorese und ermöglichen die Verwendung von Laemmli-Proben- und Laufpuffern. Sie bieten eine konstante Leistung und Trennung einer Vielzahl von Proteinen in gut aufgelöste Bändern. Novex Tris-Glycin-Gele im WedgeWell-Format verfügen über innovative keilförmige Wells, die ein zweifach höheres Probenbeladungsvolumen als andere 1,0 mm dicke Gele ermöglichen. Die größeren Öffnungen der keilförmigen Wells erleichtern die Probenbeladung.
Für den Transfer Ihrer Proteine auf eine Membran empfehlen wir die Verwendung des Novex nativen Tris-Glycin-Laufpuffers (LC2672) oder des Novex Tris-Glycin-Transferpuffers (LC3675) für den herkömmlichen Nasstransfer unter Verwendung des Mini Blot-Moduls (B1000). Alternativ kann der schnelle halbtrockene Transfer mit dem Invitrogen Power Blotter oder der schnelle trockene Transfer mit dem iBlot 2 Gel-Transfergerät (IB21001) durchgeführt werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Mini-Gel-Tank
Gelanteil (%) 8 %
Gelgröße Mini
Gel Thickness 1,0 mm
Geltyp Tris-Glycin
Trennbereich 40 bis 200 kDa
Wells 10-Well
Kitinhalt PageRuler™ Plus Vorgefärbte Proteinleiter
Produktlinie Novex™, WedgeWell™
Menge 1 Welcome Pack
Versandbedingung Nasseis