Learn More
Invitrogen™ Novex™ WedgeWell™ Tris-Glycine Welcome Pack, 14%
Artikelnummer. 15834072
Change view
Click to view available options
Wells:
10-Well
12-Well
15-Well
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Wells unitSize
15834072 10-Well 1 Stück
15844072 12-Well 1 Stück
15854072 15-Well 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15834072 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. XP0014A
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Das Novex Tris-Glycin Startpaket enthält alle notwendigen Novex Tris-Glycin-Gele, Puffer und Reagenzien für den erstmaligen Einsatz eines Mini-Gel-Tanks.
Das Novex Tris-Glycin Startpaket enthält alle notwendigen Novex Tris-Glycin-Gele, Puffer und Reagenzien für den erstmaligen Einsatz eines Mini-Gel-Tanks. Der Mini-Gel-Tank ist mit allen Novex und NuPAGE Mini-Gelen kompatibel. Jeder Mini Gel Tank fasst bis zu zwei Gele pro Lauf. Das einzigartige Tank-Design ermöglicht eine praktische parallele Gel-Beladung und eine optimale Anzeige bei der Verwendung. Laufzeiten schwanken je nach Pufferbedingungen und der eingesetzten Stromversorgung.
Inhalt des Novex Tris-Glycin Plus Midi-Starterpakets:
• Mini-Gel-Tank (A25977)
• Novex Tris-Glycin Mini-Gele, WedgeWell-Format (2 Kartons, 20 Gele)
• Novex Tris-Glycin SDS-Laufpuffer, 10X (LC2675)
• Novex Tris-Glycin SDS-Probenpuffer, 2X (LC2676)
• NuPAGE Probenreduktionsmittel, 10X (NP0004)
• Vorgefärbte PageRuler Plus Proteinleiter, 10 bis 250 kDa (26620)
Über den Mini-Gel-Tank
Der Mini-Gel-Tank ist mit allen Novex und NuPAGE Mini-Gelen kompatibel. Jeder Mini Gel Tank fasst bis zu zwei Gele pro Lauf. Das einzigartige Tank-Design ermöglicht eine praktische parallele Gelbeladung und eine optimale Anzeige bei der Verwendung. Die Laufzeiten können je nach Pufferbedingungen und verwendeter Stromversorgung variieren.
Über Novex Tris-Glycin-Gelen im WedgeWell-Format
Novex Tris-Glycin Mini-Gele sind Polyacrylamid-Gele auf Grundlage der herkömmlichen Laemmli-Protein-Elektrophorese und ermöglichen die Verwendung von Laemmli-Proben- und Laufpuffern. Sie bieten eine konstante Leistung und Trennung einer Vielzahl von Proteinen in gut aufgelöste Bändern. Novex Tris-Glycin-Gele im WedgeWell-Format verfügen über innovative keilförmige Wells, die ein zweifach höheres Probenbeladungsvolumen als andere 1,0 mm dicke Gele ermöglichen. Die keilförmigen Wells besitzen größere Öffnungen, die die Probenbeladung erleichtern.
Für den Transfer Ihrer Proteine auf eine Membran empfehlen wir die Verwendung des Novex nativen Tris-Glycin-Laufpuffers (LC2672) oder des Novex Tris-Glycin-Transferpuffers (LC3675) für den herkömmlichen Nasstransfer unter Verwendung des Mini Blot-Moduls (B1000). Alternativ kann der schnelle halbtrockene Transfer mit dem Invitrogen Power Blotter oder der schnelle trockene Transfer mit dem iBlot 2 Gel-Transfergerät (IB21001) durchgeführt werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Gelanteil (%) 14%
Gelgröße Mini
Gel Thickness 1,0 mm
Geltyp Tris-Glycin
Trennbereich 6 bis 250 kDa
Wells 10-Well
Kitinhalt PageRuler™ Plus Vorgefärbte Proteinleiter
Menge 1 Welcome Pack
Versandbedingung Nasseis
Produktlinie Novex, WedgeWell
Zur Verwendung mit (Geräte) Mini-Gel-Tank