Learn More
Invitrogen™ Novex™ Tris-Glycine Mini Protein Gels, 16%, 1.0 mm, WedgeWell™ format
Artikelnummer. 15416814
Click to view available options
Wells:
10-Well
12-Well
15-Well
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 15416814
Marke: Invitrogen™ XP00165BOX
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Invitrogen Novex Tris-Glycin-Mini-Gele im WedgeWell Format sind Polyacrylamid-Gele, die eine reproduzierbare Trennung eines breiten Spektrums von Proteinen in gut aufgelöste Banden mit der zweifachen Ladekapazität ermöglichen.
Invitrogen Novex Tris-Glycin-Mini-Gele im WedgeWell Format sind Polyacrylamid-Gele, die eine reproduzierbare Trennung eines breiten Spektrums von Proteinen in gut aufgelöste Banden mit der zweifachen Ladekapazität ermöglichen. Novex Tris-Glycin Mini-Gele sind auf der herkömmlichen Laemmli-Protein-Elektrophorese basierende Gele, die die Verwendung von Laemmli-Proben und Laufpuffern ermöglichen.
Merkmale von Novex Tris-Glycin-Gelen im WedgeWell-Format:
Bessere Haltbarkeit—Lagerung der Gele bis zu 16 Monate bei 4 °C
Diversität—Verwendung für native und denaturierende Proteinassays
Keilförmige Wells—leichtes Beladen von bis zu doppeltem Probenvolumen
Schnelle Laufbedingungen—schnelles Trennen Ihrer Proteine mit konstanter Spannung in weniger als 60 Minuten
Auswahl des richtigen Gelformats für Ihre Experimente
Novex Tris-Glycin-Gele mit WedgeWell Format werden in einer Vielzahl fester Konzentrationen zwischen 6 und 18 % sowie als Gradienten in den Bereichen von 4 – 12 %, 4 – 20 %, 8 – 16 % und 10 – 20 % angeboten. Sie können aus unseren vielen Well-Formaten wählen, darunter 10-, 12- und 15-Well-Formate und verschiedene Packungsgrößen.
Verarbeiten Sie Ihre Proteine in nativer oder denaturierter Form
Novex Tris-Glycin Gele im WedgeWell Format enthalten kein SDS und können zur Verarbeitung Ihrer Proteine in nativer oder denaturierter Form verwendet werden. Für denaturierte Proteine empfehlen wir Novex Tris-Glycin SDS-Probenpuffer (LC2676) und Novex Tris-Glycin SDS-Laufpuffer (LC26755). Für native Proteine empfehlen wir die Verwendung von Novex nativem Tris-Glycin-Probenpuffer (LC2673) und Novex nativem Tris-Glycin-Laufpuffer (LC2672).
Praktische Verwendung
Die Novex Tris-Glycin Gele im WedgeWell-Format mit ihren innovativen keilförmigen Wells ermöglichen ein bis zu zweimal höheres Probenladevolumen als andere Gele mit einer Dicke von 1,0 mm. Die größeren Öffnungen der keilförmigen Wells erleichtern außerdem die Probenbeladung.
Für den Transfer Ihrer Proteine auf eine Membran empfehlen wir Novex Tris-Glycin-Transferpuffer (LC3675), wenn der herkömmliche Nasstransfer mit dem Invitrogen Mini Blot-Modul erfolgt (B1000). Ein schneller halbtrockener Transfer kann mit dem Invitrogen Power Blotter oder ein schneller trockener Transfer mit dem iBlot 2 Gel-Transfergerät (IB21001) durchgeführt werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Mini-Gel-Tank, XCell SureLock Mini-Zelle
Gelanteil (%) 16 %
Gelgröße Mini
Gel Thickness 1,0 mm
Geltyp Tris-Glycin Plus
Empfohlene Anwendungen Denaturierend, nativ
Probenladevolumen Bis zu 35 µl
Trennbereich 6 bis 200 kDa
Trennverfahren Denaturierend, nativ
Wells 15-Well
Trennmodus Molekulargewicht
Produktlinie Novex, WedgeWell
Menge 10 Gele/Karton
Versandbedingung Nasseis
Lagerungsbedingungen Bei 2 bis 8 °C lagern. Nicht einfrieren.
Länge (metrisch) 8 cm
Breite (metrisch) 8 cm