Learn More
Invitrogen™ Novex™ WedgeWell™ 12 %, Tris-Glycin, 1,0 mm, Mini-Protein-Gele
Artikelnummer. p-7237825
Ansicht ändern
Click to view available options
Wells:
10-Well
12-Well
15-Well
Packungsgröße:
10 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Wells Packungsgröße
15436804 10-Well 10 Stück
15446804 12-Well 10 Stück
15456804 15-Well 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15436804 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. XP00120BOX
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Invitrogen Novex Tris-Glycin Mini-Gele im WedgeWell-Format sind Polyacrylamid-Gele, die eine reproduzierbare Trennung eines breiten Spektrums von Proteinen in gut aufgelöste Bänder mit der zweifachen Ladekapazität ermöglichen.
Invitrogen Novex Tris-Glycin-Mini-Gele im WedgeWell Format sind Polyacrylamid-Gele, die eine reproduzierbare Trennung eines breiten Spektrums von Proteinen in gut aufgelöste Banden mit der zweifachen Ladekapazität ermöglichen. Novex Tris-Glycin Mini-Gele sind auf der herkömmlichen Laemmli-Protein-Elektrophorese basierende Gele, die die Verwendung von Laemmli-Proben und Laufpuffern ermöglichen.
Merkmale von Novex Tris-Glycin-Gelen im WedgeWell-Format:
• Bessere Haltbarkeit—Lagerung der Gele bis zu 24 Monate bei 4 °C
• Diversität—Verwendung für native und denaturierende Proteinassays
• Keilförmige Wells—leichtes Beladen von bis zu doppeltem Probenvolumen
• Schnelle Laufbedingungen—schnelles Trennen Ihrer Proteine mit konstanter Spannung in weniger als 60 Minuten
Auswahl des richtigen Gelformats für Ihre Experimente
Novex Tris-Glycin-Gele mit WedgeWell Format werden in einer Vielzahl fester Konzentrationen zwischen 6 und 18 % sowie als Gradienten in den Bereichen von 4 – 12 %, 4 – 20 %, 8 – 16 % und 10 – 20 % angeboten. Sie können aus unseren vielen Well-Formaten wählen, darunter 10-, 12- und 15-Well-Formate und verschiedene Packungsgrößen.
Verarbeiten Sie Ihre Proteine in nativer oder denaturierter Form
Novex Tris-Glycin Gele im WedgeWell Format enthalten kein SDS und können zur Verarbeitung Ihrer Proteine in nativer oder denaturierter Form verwendet werden. Für denaturierte Proteine empfehlen wir Novex Tris-Glycin SDS-Probenpuffer (LC2676) und Novex Tris-Glycin SDS-Laufpuffer (LC26755). Für native Proteine empfehlen wir die Verwendung von Novex nativem Tris-Glycin-Probenpuffer (LC2673) und Novex nativem Tris-Glycin-Laufpuffer (LC2672).
Praktische Verwendung
Die Novex Tris-Glycin Gele im WedgeWell-Format mit ihren innovativen keilförmigen Wells ermöglichen ein bis zu zweimal höheres Probenladevolumen als andere Gele mit einer Dicke von 1,0 mm. Die größeren Öffnungen der keilförmigen Wells erleichtern außerdem die Probenbeladung.
Für den Transfer Ihrer Proteine auf eine Membran empfehlen wir Novex Tris-Glycin-Transferpuffer (LC3675), wenn der herkömmliche Nasstransfer mit dem Invitrogen Mini Blot-Modul erfolgt (B1000). Ein schneller halbtrockener Transfer kann mit dem Invitrogen Power Blotter oder ein schneller trockener Transfer mit dem iBlot 2 Gel-Transfergerät (IB21001) durchgeführt werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Gelanteil (%) 12 %
Gelgröße Mini
Gel Thickness 1,0 mm
Geltyp Tris-Glycin Plus
Empfohlene Anwendungen Denaturierend, nativ
Probenladevolumen Bis zu 60 µl
Trennbereich 20 bis 250 kDa
Trennverfahren Denaturierend, nativ
Wells 10-Well
Trennmodus Molekulargewicht
Menge 10/Packung
Versandbedingung Nasseis
Lagerungsbedingungen Bei 2 bis 8 °C lagern. Nicht einfrieren.
Länge (metrisch) 8 cm
Breite (metrisch) 8 cm
Produktlinie Novex, WedgeWell
Zur Verwendung mit (Geräte) Mini-Gel-Tank