Learn More
Thermo Scientific™ Novex™ Tricine XCell SureLock™ Mini-Cell Welcome Pack, 10-20%
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteDescription
Das Novex Tricin-Starterpaket enthält alle notwendigen Novex Tricin-Gele, -Puffer und -Reagenzien für den erstmaligen Einsatz einer Xcell SureLock Mini-Zelle. Die Invitrogen XCell SureLock Mini-Zelle ist ein vertikales Mini-Protein-Gelelektrophoresesystem, das mit allen Invitrogen Mini-Fertiggelen und handgefertigten SureCast Gelen kompatibel ist.
Das Novex Tricin-Starterpaket enthält:
• XCell SureLock Mini-Zelle (EI0001)
• Novex Tricine Mini-Gels (2 Kartons, 20 Gele)
• Novex Tricine SDS-Laufpuffer, 10X (LC1675)
• Novex Tricine SDS-Probenpuffer, 2X (LC1676)
• NuPAGE Probenreduzierungsmittel, 10X (NP0009)
• Mehrfarbige Spectra Proteinleiter für den niedrigen Bereich (26628)
Informationen zur XCell SureLock Mini-Zelle
Die XCell SureLock Mini-Zelle ist ein vertikales Mini-Protein Gelelektrophoresesystem, das mit allen Invitrogen Mini-Fertiggelen und handgefertigten Surecast Gelen kompatibel ist. Die Mini-Zelle ist einfach, robust und einfach zu bedienen. Jede XCell SureLock Mini-Zelle kann bis zu zwei Gele pro Lauf aufnehmen. Die Laufzeiten können je nach Pufferbedingungen und verwendeter Stromversorgung variieren.
Informationen zu Novex Tricin-Gelen
Noxex Tricin-Gele bieten eine hervorragende Trennung von Proteinen und Peptiden mit niedrigem Molekulargewicht. Das Tricin-System ist eine Modifikation des von Schaegger und von Jagow speziell für Peptide und niedermolekulare Proteine entwickelten Tris-Glycin-diskontinuierlichen Puffersystems. In diesem System ersetzt Tricin das Glycin im Laufpuffer, was zu einer effizienteren Stapelung und Entstapelung von Proteinen mit niedrigem Molekulargewicht und einer höheren Auflösung kleinerer Peptide führt.
Transfer
Für den Proteintransfer auf eine Membran empfehlen wir die Verwendung des Novex Tris-Glycin-Transferpuffers (LC3675) für den herkömmlichen Nasstransfer mit dem Mini Blot-Modul (B1000). Alternativ kann der schnelle halbtrockene Transfer mithilfe des Invitrogen Power Blotters oder der schnelle trockene Transfer mithilfe des iBlot 2 Gel-Transfergerätes (IB21001) durchgeführt werden.
Specifications
Specifications
| Zur Verwendung mit (Geräte) | XCell SureLock Mini-Zelle |
| Gelanteil (%) | 10 bis 20% |
| Gelgröße | Mini |
| Gel Thickness | 1,0 mm |
| Geltyp | Tricin |
| Trennbereich | 2,5 bis 200 kDa |
| Wells | 10-Well |
| Produktlinie | Novex |
| Menge | 1 Welcome Pack |
| Versandbedingung | Nasseis |